Documentos Principais
540471
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate
95%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.243,00
R$ 2.243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.243,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3(CF2)3SO3CH2CF3
Número CAS:
Peso molecular:
382.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.326 (lit.)
densidade
1.636 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O3S/c7-2(8,9)1-21-22(19,20)6(17,18)4(12,13)3(10,11)5(14,15)16/h1H2
chave InChI
KJGYBFLEIPDFNQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate may be used in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-6,7-bis(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-naphthalene (TTBN).[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Redox Shuttles with Axisymmetric Scaffold for Overcharge Protection of Lithium-Ion Batteries.
Weng W, et al.
Advanced Energy Materials (2016)