Documentos Principais
540447
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-nitrotoluene
98%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(CH3)NO2
Número CAS:
Peso molecular:
263.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
53-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
DKYCDXAZCHMPSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Iodo-3-nitrotoluene can be prepared from 4-amino-3-nitrotoluene according to the procedure described by Carlin and Foltz.
Aplicação
4-Iodo-3-nitrotoluene may be used in the preparation of:
  • 3-cyano-4-iodotoluene
  • 4,6′-dimethyl-2 ,2′-dinitrobiphenyl
  • bis(2-nitro-4-methylphenyl) sulfide
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The action of sulfur upon para-toluidine in the presence of litharge. Thio-para-toluidine, its constitution and some new derivatives.
Bogert MT and Mandelbaum MR.
Journal of the American Chemical Society, 45(12), 3045-3055 (1923)
Ullmann Synthesis of Six Dimethyldinitrobiphenyls and their Reduction to the Corresponding Diaminodimethylbiphenyls1.
Carlin RB and Foltz GE.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1997-2000 (1956)
A kinetic study of the N-bromosuccinimide bromination of some 4-substituted 3-cyanotoluenes.
Fisher TH and Meierhoefer AW.
The Journal of Organic Chemistry, 43(2), 220-224 (1978)