Documentos Principais
540315
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
95 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(CN)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
chave InChI
UWMCHDDHXMFKMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Dimethoxybenzylamine reacts with ethyl bromoacetate to yield N-(2,5-dimethoxy)benzylglycine ethyl ester.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
p-Allyl palladium approach toward the diazabicyclo [3.2. 1] octane core of the naphthyridinomycin alkaloids.
Woo GHC, et al.
Tetrahedron, 62(45), 10507-10517 (2006)