Documentos
539864
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
232.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
179-181 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-3-9(4-11(15)6-10)8-1-2-12-13(5-8)17-7-16-12/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2
chave InChI
BNXUYPAIVILSTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3