Key Documents
539384
Sigma-Aldrich
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
218.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.5400 (lit.)
pb
275-276 °C (lit.)
densidade
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)13(10,11)12/h4-7H,2-3H2,1H3
chave InChI
LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride is an R-arylsulfonyl chloride.
Aplicação
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of sodium 4n-propylbenzenesulfonate and N-(2-aminophenyl)arylsulfonamide.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, characterization and catalytic properties of novel palladium (II) complexes containing aromatic sulfonamides: effective catalysts for the oxidation of benzyl alcohol.
Dayan S and Kalaycioglu NO.
Applied Organometallic Chemistry, 27(1), 52-58 (2013)
Association of hydrotropes in aqueous solution studied by reaction kinetics.
Buurma NJ, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 344(3/4), 413-420 (2002)