538647
1-Fluorododecane
98%
Sinônimo(s):
n-Dodecyl fluoride
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
densidade
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCF
InChI
1S/C12H25F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
chave InChI
YHYBNVZCQIDLSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
223.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?