Key Documents
538612
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
143.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
65 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
chave InChI
OHZUCDHZOHSBPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
171.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77.22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)