Documentos Principais
538426
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-mercaptobenzoxazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClNOS
Número CAS:
Peso molecular:
185.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
280-285 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Sc1nc2cc(Cl)ccc2o1
InChI
1S/C7H4ClNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
chave InChI
BOBIZYYFYLLRAH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Chloro-2-mercaptobenzoxazole can be synthesized by reacting amino-4-chlorophenol, potassium hydroxide and carbon disulfide in ethanol.
Aplicação
5-Chloro-2-mercaptobenzoxazole may be used in the synthesis of 5-chloro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoxazole and 5-chloro-2-morpholin-4-yl-1,3-benzoxazole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A new 5-HT3 receptor ligand. II. Structure-activity analysis of 5-HT3 receptor agonist action in the gut
Yamada M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 46.3, 445-451 (1998)
A mild and efficient one-pot synthesis of 2-aminated benzoxazoles and benzothiazoles
Stewart GW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74.8, 3229-3231 (2009)