Documentos
537292
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-difluorobenzene
95%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3F2
Número CAS:
Peso molecular:
148.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
pb
111-112 °C (lit.)
densidade
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
chave InChI
RFKBODCWHNDUTJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
85.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29.44 °C - closed cup