Key Documents
536563
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
159.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
atividade óptica
[α]20/D −1.8°, c = 1 in H2O
pf
340 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H/t4-;;/m1../s1
chave InChI
NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)