Documentos Principais
536059
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-2-methylthiazole
Selecione um tamanho
5 G
R$ 8.227,00
R$ 8.227,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 8.227,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13NS
Número CAS:
Peso molecular:
251.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 8.227,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
pf
44-50 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(-c2ccccc2)c(s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H13NS/c1-12-17-15(13-8-4-2-5-9-13)16(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
chave InChI
ZFYWCVZNRMSXBT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)