Documentos
535656
Sigma-Aldrich
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
205.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
138-141 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc2cccc(C)c2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO/c1-7-3-2-4-8-5-9(6-14)11(12)13-10(7)8/h2-6H,1H3
chave InChI
YPBRSXNRWFUUOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3