535583
p-Divinylbenzene
85%
Sinônimo(s):
1,4-Diethenylbenzene, 1,4-Divinylbenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
85%
contém
3000 ppm hydroquinone as stabilizer
composição
meta isomer, ~10 wt. %
índice de refração
n20/D 1.5470 (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h3-8H,1-2H2
chave InChI
WEERVPDNCOGWJF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?