Documentos Principais
533831
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylpyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
110.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
38-41 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C6H10N2/c1-5-4-6(2)8(3)7-5/h4H,1-3H3
chave InChI
HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)