Documentos Principais
533807
Sigma-Aldrich
4-Ethylanisole
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
84 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(OC)cc1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)