Documentos Principais
532592
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.549
p.e.
238 °C
pf
24-28 °C
densidade
1.228 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-3-7-4-6(5)8(9)10/h2-4H,1H3
chave InChI
JLNRJMGYBKMDGI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Methyl-3-nitropyridine, a substituted nitropyridine, can be prepared by the malonation of 4-methoxy-3-nitropyridine with sodium diethyl malonate.[1]
Aplicação
4-Methyl-3-nitropyridine may be used as a starting material in the synthesis of ethyl 6-azaindole-2-carboxylate and also 3-substituted azaindoles.[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pyridine derivatives: PART VI Malonations of substituted nitropyridines.
Gruber W.
Canadian Journal of Chemistry, 31(12), 1181-1188 (1953)
Synthesis and reactivity of 4-, 5-and 6-azaindoles.
Popowycz F, et al.
Tetrahedron, 63(36), 8689-8707 (2007)