Key Documents
532185
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzyloxybenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4OCH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
310.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
60-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
chave InChI
MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Iodobenzyloxybenzene may be used in the synthesis of carborane containing mesogens.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Modification of electro-optical properties of an orthoconic chiral biphenyl smectogen with its isostructural carborane analogue.
Piecek W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(8), 1173-1182 (2009)