Documentos
532150
Sigma-Aldrich
1-(p-Tosyl)-(R)-(−)-3-pyrrolidinol
98%
Sinônimo(s):
N-(para-Tolylsulfonyl)-(R)-3-pyrrolidinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
241.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −26.5°, c = 1 in methanol
pf
61-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(14,15)12-7-6-10(13)8-12/h2-5,10,13H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1
chave InChI
GOIRRXGVYYWCGC-SNVBAGLBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3