Key Documents
531146
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H23IO5S
Número CAS:
Peso molecular:
598.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
electronic grade
descrição
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Ensaio
≥99% trace metals basis
Impurezas
≤2000 ppm (trace metals analysis)
pf
217-222 °C (lit.)
solubilidade
γ-butyrolactone: 1%
PGMEA: <1%
ethyl lactate: <1%
λmax
263 nm
cadeia de caracteres SMILES
[I+](c1ccccc1)c2ccccc2.COc3c4ccccc4c(OC)c5cc(ccc35)S([O-])(=O)=O
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)