529907
(E)-1-Pentene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Sinônimo(s):
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)] pentene, 2,2′-[(1Z)-1-Propyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
pb
301-303 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C(=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H32B2O4/c1-10-11-13(19-22-16(6,7)17(8,9)23-19)12-18-20-14(2,3)15(4,5)21-18/h12H,10-11H2,1-9H3/b13-12-
chave InChI
MXQDNQSRLNMUOP-SEYXRHQNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
169.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.1 °C - closed cup