Documentos
529060
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-fluoroanisole
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
densidade
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
chave InChI
XPZBNEWAZPZUHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Chloro-5-fluoroanisole is also referred to as 1-chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene (IUPAC name). Two rotational isomeric forms, i.e. cis and trans forms of 3-chloro-5-fluoroanisole (1-chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene) have been identified by ab initio and density functional theory (DFT) calculations.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Rotamers and isotopomers of 3-chloro-5-fluoroanisole studied by resonant two-photon ionization spectroscopy and theoretical calculations.
Zhang, Lijuan, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 104, 235-242 (2013)