Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
109-110 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
chave InChI
QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?