Ensaio
97%
pf
43-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
chave InChI
YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup