Documentos
528781
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(CH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
50-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7-4-5-8(10(11)13-3)6-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3
chave InChI
LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate can be prepared by reacting diazomethane with 3-methoxy-4-methylbenzoic acid in ether.
Embalagem
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate may be used in the synthesis of 3-methoxy-4-methylbenzyl alcohol and zafirlukast.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of (?)-heritol, a sesquiterpene lactone belonging to the aromatic cadinane group.
Irie H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38(7), 1852-1856 (1990)
Synthesis of Zafirlukast.
Wei LI and Qi N.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 8, 001-001 (2004)