Key Documents
528439
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycinnamic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
131-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-5-3-4-9(8-10)6-7-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b7-6+
chave InChI
DOEYODSOYOGJQH-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)