Key Documents
52792
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-2,5-Hexanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
1719251
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −35±2°, c = 9% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
pf
52-54 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
OHMBHFSEKCCCBW-PHDIDXHHSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Chiral building for the synthesis of C2 symmetric chiral ligands, e.g. (S,S)-2,5-dimethylpyrrolidine
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Nagai et al.
Synlett, 289-289 (1994)
A Practical Synthesis of (2R,5R)-2,5-Hexanediol.
P. Saravanan et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2669-2670 (1997-04-18)
M.J. Kim et al.
Synlett, 767-767 (1993)