Key Documents
527734
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
117-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
chave InChI
XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile is also referred to as 5-fluoro-o-tolunitrile.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)