Key Documents
527246
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromoaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4NHCO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
272.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
103-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromoaniline is an N-(tert-butyloxycarbonyl) [N-BOC] protected 4-bromo aniline. Due to the presence of BOC protection, it serves as an ideal substrate for Suzuki coupling reactions. It affords biaryls via reaction with pyridine or 3-benzaldehyde boronic acids.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Coutts IGC, et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5563-5563 (1997)
M Lamothe et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(22), 3542-3550 (1997-11-14)
The synthesis and binding affinity at cloned h5-HT1D, h5-HT1D, and h5-HT1A receptors of 3-[3-(N,N-dimethylamino)propyl]-4-hydroxy- N-[4-(pyridin-4-yl)phenyl]benzamide (2, GR-55562) and four O-methylated analogs are described. The functional activity of these compounds was determined at the h5-HT1B receptor using a [35S]GTP gamma S