Documentos
526967
Sigma-Aldrich
(4-Methoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinônimo(s):
(4-Methoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17F3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
442.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
101-104 °C (lit.)
λmax
260 nm
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17OS.CHF3O3S/c1-20-16-12-14-19(15-13-16)21(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-15H,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
WBUSZOLVSDXDOC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3