526622
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
6-Chloro-2-fluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
249 °C (lit.)
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)c(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-7(9)6(4-11)8(5)10/h2-4H,1H3
chave InChI
GGZOMBUJFMOEEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)