Documentos Principais
526541
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
201-204 °C (lit.)
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
chave InChI
NRXZCCOHXZFHBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol is an aryl fluorinated building block. It is also referred to as (2,4,5-trifluorophenyl)methanol [IUPAC name].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)