Ensaio
97%
pf
150-153 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-8(3)9(10(11)12)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
QENJZWZWAWWESF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)