Documentos Principais
526150
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,3-Dibenzyloxy-1-propanol
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2O(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
272.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
p.e.
153-156 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](COCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-11-17(20-13-16-9-5-2-6-10-16)14-19-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-/m0/s1
chave InChI
FBDGHDWQYGJZQU-KRWDZBQOSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)