Documentos Principais
526061
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
97%
Sinônimo(s):
p-(Chlorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 202843
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
262.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(Cc1ccc(Cl)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16ClO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
chave InChI
BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of chromenone and chromene derivatives as anti-picornavirus capsid-binders
  • Preparation of wide band gap monomers and silafluorene copolymers with blue electroluminescence, as emitter layer in organic LEDs
  • Asymmetric synthesis of gamma-nitrophosphonates via Michael addition with nitroalkenes
  • Wittig-Horner reactions
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.