525863
trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
191-196 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
chave InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?