Ensaio
97%
pf
268.5-273.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-7(4)11/h1-3H,9H2,(H,10,11,12)
chave InChI
GQBONCZDJQXPLV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves