Documentos Principais
524549
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
100-200 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
JandaJel
reticulação
2 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.8-1.2 mmol/g Cl loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
Informações legais
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)