Documentos
523232
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylanisole
90%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CH3)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
pb
213-217 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(Cl)c1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Chloro-2-methylanisole can be prepared via trifluoroacetic (TFA) anhydride reaction. Enthalpy of vaporization of 3-chloro-2-methylanisole at boiling point (488.15K) is 42.747kjoule/mol.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 466-466 (2014)
(Arene) tricarbonylmanganese (I) Complexes: a Preparative Study. Crystal Structure of [(6-C6H5CH2COCH2Ph) Mn (CO)3] BF4.
Jackson JD, et al.
Organometallics, 13(10), 3972-3980 (1994)