Documentos Principais
522988
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution
55 wt. % in isobutanol
Sinônimo(s):
DNNDSA
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 936,00
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 936,00
About This Item
Fórmula linear:
(C9H19)2C10H4(SO3H)2
Número CAS:
Peso molecular:
540.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
concentração
55 wt. % in isobutanol
índice de refração
n20/D 1.476
p.e.
101 °C
solubilidade
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
densidade
0.98 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCc1ccc2c(c(CCCCCCCCC)ccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H44O6S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-19-21-26-25(27(23)35(29,30)31)22-20-24(28(26)36(32,33)34)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18H2,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34)
chave InChI
KVOYCYJHAKSFSR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution (DNNDSA) is an aromatic sulphonic acid, hydrophobic in nature.2
Aplicação
Dopant for conducting polymers & hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings
Embalagem
Packaged in glass bottles
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
115.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46.11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in SDS micellar solutions
Kim B, et al.
Synt. Metals, 122(2), 297-304 (2001)
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2