522864
Methylstyrene
60% meta, 40% para and 1% ortho, 99%, contains ~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
Vinyltoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
contém
~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.5425 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C=C)cc1.Cc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/2C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9;1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h2*3-7H,1H2,2H3
chave InChI
VAPKHDZBJXRVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Applications in cancer therapy: Investigation into (−)-Epicatechin incorporated in phytopharmaceuticals for cancer treatment discusses its bioactive properties and synergistic effects when combined with other therapeutic agents, providing new avenues for integrative cancer therapies (Idoudi et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup