522546
1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone
97%
Sinônimo(s):
ARDP0006
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
225 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(c2C(=O)c3c(ccc(O)c3C(=O)c12)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N2O8/c17-7-3-1-5(15(21)22)9-11(7)14(20)12-8(18)4-2-6(16(23)24)10(12)13(9)19/h1-4,17-18H
chave InChI
GJCHQJDEYFYWER-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)