Documentos Principais
522457
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 606,00
R$ 606,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 606,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
195.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 606,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
250 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nsc2ccc(cc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2S/c8-7-5-3-4(10(11)12)1-2-6(5)13-9-7/h1-3H,(H2,8,9)
chave InChI
LDTCWISGJYTXDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole forms 1:1 complex with β-cyclodextrin (β-CDx). Structural and photoprototropic features of this complex have been investigated.[1][2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Theoretical study of inclusion complexation of 3-amino-5-nitrobenzisothiazole with ?-cyclodextrin.
Leila N, et al.
Journal of Molecular Liquids, 160(1), 8-13 (2011)
R Rajamohan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(2), 371-377 (2007-07-03)
The inclusion complexation and photoprototropic behaviour of 3-amino-5-nitrobenzisothiazole (ANBT) in aqueous beta-cyclodextrin (beta-CDx) solution have been investigated. Absorption and fluorescence intensities of the neutral form of ANBT are enhanced due to the formation of 1:1 complex with beta-CDx. The complex