521639
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
86-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13
InChI
1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
chave InChI
JGJDEWXZEIHBNW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)