Documentos Principais
521515
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H(CH3)4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
145-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(B(O)O)c1C
InChI
1S/C10H15BO2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5,12-13H,1-4H3
chave InChI
BCMVUEOVWMZJBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)