Documentos Principais
520276
Sigma-Aldrich
Diethyldicyclopentadiene,mixture of isomers
Sinônimo(s):
Diethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, Ethylcyclopentadiene dimer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20
Número CAS:
Peso molecular:
188.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
Nível de qualidade
p.e.
191 °C (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1(CC)CC
InChI
1S/C14H20/c1-3-14(4-2)8-7-12-10-5-6-11(9-10)13(12)14/h5-8,10-13H,3-4,9H2,1-2H3
chave InChI
QWQMAINGVKHIQJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)