Documentos Principais
519197
Lithium selenide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Li2Se
Número CAS:
Peso molecular:
92.84
Número CE:
Embalagem
Packaged in ampules under argon
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)