Documentos Principais
518948
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6ClN
Número CAS:
Peso molecular:
127.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
p.e.
192-193 °C/751 mmHg (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
chave InChI
RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
175.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Study on Synthetic Technology of 2-Chloro-3-Pyridinecarboxlic acid [J].
Wen-na NIE.
Hebei Chemical Industry, 10, 004-004 (2006)
Thomas J Colacot et al.
Organic letters, 6(21), 3731-3734 (2004-10-08)
[reaction: see text] The use of Cp(2)Fe(PR(2))(2)PdCl(2) (R = i-Pr and t-Bu) in Suzuki coupling reactions were illustrated using a high throughput screening approach. The di-tbpfPdCl(2) catalyst was shown to be the more active catalyst for unactivated and sterically challenging