Documentos Principais
517674
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Pr(acac)3
About This Item
Fórmula linear:
Pr(C5H7O2)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
438.23 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: praseodymium
reagent type: catalyst
pf
130 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Pr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Pr/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
chave InChI
YOMFUQJQHBDYMC-KJVLTGTBSA-K
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)