Key Documents
517445
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethylferrocene
98%
About This Item
Fórmula linear:
Fe(C5H4C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
242.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.58 (lit.)
pb
284 °C (lit.)
densidade
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Fe/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
chave InChI
GKKLDIHVIQZCPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 26 Iron
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)