Documentos Principais
515930
Sigma-Aldrich
Nitrosonium hexafluoroantimonate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nitrosonium hexafluoroantimonate, Nitrosyl hexafluoroantimonate
About This Item
Fórmula linear:
NOSbF6
Número CAS:
Peso molecular:
265.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio:
99.9% trace metals basis
Formulário:
powder
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
N#[O+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO.Sb/c;;;;;;1-2;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
chave InChI
AMGJCGWYCZRXHS-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)